Print…
D(+)-Galactose
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
A1131.0100 A1131.1000
A1131.0100EA 43.7 EUR
A1131.0100 A1131.1000
D(+)-Galactose
D(+)-Galactose
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Peso Molecular: 180.16 g/mol
Ponto de ebulição: 527
Ponto de Fusão: 163…169 °C
Densidade: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151230
Número CAS: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=508b1d21a6801ddfb1a5f13a64cb06e6f95e8922&vid=3c02003b1d12c9bfd11c2e6faf5cc37d4325d208&prid=web&clid=SAPDAM