Print…
D(+)-Sacarose Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
27483.294EA 47.8 EUR
27483.294 27483.363 27483.465
D(+)-Sacarose Ph. Eur.
D(+)-Sacarose
Atenção: Não indicado para uso parenteral
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁
Ponto de Fusão: 169…170 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006626
Número CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification (IR) Passes test
Appearance of solution Passes test
Conductivity (20°C; 31,3 %) Max. 35 µS/cm
Specific optical rotation (26 %; water) 66.3 - 67 °
Colour value Max. 45
Reducing sugars Passes test
SO3 (as SO2) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C; 3 h) Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test