Print…
D(+)-Sacarose, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
27478.296EA 74.3 EUR
27478.296 27478.365 27478.467
D(+)-Sacarose, GPR RECTAPUR®
D(+)-Sacarose
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁
Ponto de Fusão: 169…170 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006626
Número CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Specific optical rotation (2 %; water) 66 - 67 °
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %