Print…
Sucrose, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, JP, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07653.9029 1.07653.9525 1.07653.5000
1.07653.9029EA 600 EUR
1.07653.9029 1.07653.9525 1.07653.5000
Sucrose, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, JP, SAFC®
D(+)-Sacarose
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁
Ponto de Fusão: 169…170 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006626
Número CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM