Print…
D(+)-Sacarose ≥99.9% (por HPLC), ultra puro Bioreagent para ultracentrifugação em gradiente de densidade, para biologia molecular, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
4097-04EA 0 EUR
4097-04 4097-07
D(+)-Sacarose ≥99.9% (por HPLC), ultra puro Bioreagent para ultracentrifugação em gradiente de densidade, para biologia molecular, J.T.Baker®
D(+)-Sacarose
Sucrose for Density Gradient Centrifugation and Molecular Biology Applications.
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁
Ponto de Fusão: 169…170 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006626
Número CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
Clarity and Color of Solution Passes Test
Clarity of Solution Passes Test
Glucose ≤0.1 %
Total of Copper, Iron and Lead ≤5 ppm
Assay (C₁₂H₂₂O₁₁) (by HPLC) ≥99.9 %