Print…
D(+)-Sacarose
Fornecedor: PanReac AppliChem
A2211.1000 A2211.5000
A2211.1000EA 61 EUR
A2211.1000 A2211.5000
D(+)-Sacarose
D(+)-Sacarose
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁
Ponto de Fusão: 169…170 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006626
Número CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM