Print…
D(+)-Sacarose ≥99.9%, grau de proteômica Livre de DNase e RNase
Fornecedor: VWR Chemicals
M117-1KGEA 109 EUR
M117-1KG M117-500G
D(+)-Sacarose ≥99.9%, grau de proteômica Livre de DNase e RNase
D(+)-Sacarose
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁
Ponto de Fusão: 169…170 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006626
Número CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Chloride <0.005%
DNase none detected
Glucose ≤0.1%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Identification (IR) Fine white crystals
Insolubles ≤0.005%
Invert sugar ≤0.1%
Iron <0.0005%
Loss on drying <0.03%
Protease none
Purity >99.9%
RNase none detected
Solubility (10 %, Water) Pass
Specific Rotation 66.3 – 66.8°
Sulphate 0.005%