Print…
D(+)-Sacarose 99,9, ultrapure DNAse_RNAse_free
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
0335-1KGEA 141 EUR
0335-1KG 0335-5KG 0335-500G 0335-10KG 0335-12KG 0335-2.5KG 0335-50KG
D(+)-Sacarose 99,9, ultrapure DNAse_RNAse_free
D(+)-Sacarose
Reagente usado em rotinas e procedimentos de análises de ácidos nucléicos e em eletroforese.
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁
Peso Molecular: 342.3 g/mol
Ponto de Fusão: 169…170 °C
Densidade: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006626
Número CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Chloride ≤0.005%
DNase None detected
Glucose ≤0.1%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Identification (IR) ≤0.005%
Insolubles ≤0.1%
Invert sugar ≤0.0005%
Iron ≤0.03%
Loss on drying none detected
Protease ≤99.9%
Purity none detected
RNase Pass
Solubility (10 %, Water) 66.3 – 66.8°
Specific Rotation ≤0.005%