Print…
D(+)-Glucose monohidratado, pó, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
24374.366EA 95.9 EUR
24374.366 24374.460
D(+)-Glucose monohidratado, pó, TECHNICAL
D(+)-Glucose monohidratado
Fórmula: C₆H₁₂O₆·H₂O
Ponto de Fusão: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149450
Número CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Water 7.0 - 9.5 %