Print…
D(+)-Glucose monohidratado, Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.04074.0500 1.04074.1000 1.04074.5000 1.04074.9050
1.04074.0500EA 36 EUR
1.04074.0500 1.04074.1000 1.04074.5000 1.04074.9050
D(+)-Glucose monohidratado, Millipore®
D(+)-Glucose monohidratado
Fórmula: C₆H₁₂O₆·H₂O
Ponto de Fusão: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149450
Número CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM