Print…
D-Gluconic acid 49 - 53% (w/w) em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
G1951-1KG G1951-4KG G1951-25G
SIALG1951-1KGEA 71.3 EUR
SIALG1951-1KG SIALG1951-4KG SIALG1951-25G
D-Gluconic acid 49 - 53% (w/w) em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
D-Gluconic acid
Fórmula: C₆H₁₂O₇
Densidade: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004240
Número CAS: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
UN: 3265
ADR: 8,III