Print…
D-Gluconic acid 50% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22057.0100 8.22057.1000 8.22057.2500 8.22057.9025
8.22057.0100EA 27 EUR
8.22057.0100 8.22057.1000 8.22057.2500 8.22057.9025
D-Gluconic acid 50% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
D-Gluconic acid
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄COOH
Densidade: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004240
Número CAS: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 105 - 106 °C (1013 hPa)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (500 g/l, H2O, 20 °C)