D-Gluconic acid 50% em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
A16806.0F
A16806.AP
A16806.0FEA
80.7
EUR
A16806.0F
A16806.AP
D-Gluconic acid 50% em solução aquosa
D-Gluconic acid
CAS No.: 526-95-4
Molecular Formula: C6H12O7
Formula Weight: 196.16(anhy)
Refractive Index: 1.4180
Beilstein Reference: 1726055
Merck Reference: 14,4456
Optical Rotation: +10° (neat)
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004240
Fórmula:
C₆H₁₂O₇ Densidade: 1,234 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004240 Número CAS: 526-95-4 EINECS: 208-401-4 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,4456 |