Print…
D-Gluconic acid 50% (w/w) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
119890010 119890025 119890100
ACRO119890010EA 55.4 EUR
ACRO119890010 ACRO119890025 ACRO119890100
D-Gluconic acid 50% (w/w) em água
D-Gluconic acid
Fórmula: C₆H₁₂O₇
Ponto de Fusão: < 15 °C
Densidade: 1,23 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004240
Número CAS: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown-yellow Solution
Titration excess NaOH 49 to 55 %
Reducing sugars ≤3 %
Titration Argentometric ≥95.0 %