D(+)-Glucose monohidratado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11090.36
A11090.0E
A11090.36EA
28.2
EUR
A11090.36
A11090.0E
D(+)-Glucose monohidratado
D(+)-Glucose monohidratado
CAS No.: 14431-43-7
Molecular Formula: C6H12O6.H2O
Formula Weight: 198.18 (180.16anhy)
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: ca 83°
MDL No.: MFCD00149450
Fórmula:
C₆H₁₂O₆·H₂O Ponto de Fusão: ∼ 83 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149450 Número CAS: 14431-43-7 EINECS: 200-075-1 |