Print…
L(+)-Lactic acid 85% ≥85%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
199257-1KG 199257-250G
SIAL199257-1KGEA 116 EUR
SIAL199257-1KG SIAL199257-250G
L(+)-Lactic acid 85% ≥85%, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lactic acid
Fórmula: C₃H₆O₃
Peso Molecular: 90.08 g/mol
Ponto de ebulição: 235
Ponto de Fusão: 53
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064266
Número CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352