Print…
L(+)-Lactic acid 40% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
69780-1L 69780-250ML
SIAL69780-1LEA 187 EUR
SIAL69780-1L SIAL69780-250ML
L(+)-Lactic acid 40% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lactic acid
Fórmula: C₃H₆O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064266
Número CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2