Print…
L(+)-Lactic acid 20% (w/w) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
125070010 125070025
ACRO125070010EA 56.6 EUR
ACRO125070010 ACRO125070025
L(+)-Lactic acid 20% (w/w) em água
L(+)-Lactic acid
Fórmula: C₃H₆O₃
Densidade: 1,05 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064266
Número CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH ≥18 %
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm