Print…
D(+)-Maltose monohidratada ≥92% (por base anidra), GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
25188.187EA 40.8 EUR
25188.187 25188.291
D(+)-Maltose monohidratada ≥92% (por base anidra), GPR RECTAPUR®
D(+)-Maltose monohidratada
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Ponto de Fusão: 160…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149343
Número CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 13,05736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous) min. 92%
pH (20°C; 5 %) 4.5 - 6.0
Spec.opt.rot.(10 %;water)(on anhydrous) 135 - 139 °
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water 4 - 7 %