Print…
cis-Platin para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Platinol, cis-Diaminodichloroplatinum(II), cis-Diamminedichloroplatinum (II), cis-Dichlorodiammine platinum(II), Cisplatin, cis-Diamineplatinum(II) dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.24510.0100 8.24510.0500
8.24510.0100EA 63 EUR
8.24510.0100 8.24510.0500
cis-Platin para síntese, Sigma-Aldrich®
cis-Platin
Fórmula: H₆Cl₂N₂Pt
Densidade: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011623
Número CAS: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341
Encomendar
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Molar Mass 300.05 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 3.7 g/cm3 (20 °C)