Print…
cis-Platin 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Platinol, cis-Diaminodichloroplatinum(II), cis-Diamminedichloroplatinum (II), cis-Dichlorodiammine platinum(II), Cisplatin, cis-Diamineplatinum(II) dichloride
193762500 193760010 193760050
ACRO193762500EA 123 EUR
ACRO193762500 ACRO193760010 ACRO193760050
cis-Platin 99.99% (baseado em traços de metais)
cis-Platin
Fórmula: H₆Cl₂N₂Pt
Ponto de Fusão: 277 °C
Densidade: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011623
Número CAS: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341
Encomendar
Appearance Yellow to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 64.0 to 66.0 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.01 %