Print…
Tungsten hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
472956-25G 472956-5G
SIAL472956-25GEA 1100 EUR
SIAL472956-25G SIAL472956-5G
Tungsten hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Tungsten hexacarbonyl
Fórmula: C₆O₆W
Ponto de ebulição: 451,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Densidade: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011462
Número CAS: 14040-11-0
EINECS: 237-880-2
UN: 3466
ADR: 6.1,III