Print…
Boron trifluoride dimethyl ether complex
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
204060500 204062500
ACRO204060500EA 37.5 EUR
ACRO204060500 ACRO204062500
Boron trifluoride dimethyl ether complex
Boron trifluoride dimethyl ether complex
Fórmula: C₂H₆BF₃O
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –14 °C
Densidade: 1,23 g/cm³
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013192
Número CAS: 353-42-4
EINECS: 206-532-1
UN: 2965
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3070 to 1.3090 (20°C, 589 nm)
Assay ≥59 % (BF3)