Print…
Boron trifluoride diethyl ether complex, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
175501-100ML 175501-1L 175501-5ML
SIAL175501-100MLEA 49.7 EUR
SIAL175501-100ML SIAL175501-1L SIAL175501-5ML
Boron trifluoride diethyl ether complex, Sigma-Aldrich®
Boron trifluoride diethyl ether complex
Fórmula: C₄H₁₀BF₃O
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013194
Número CAS: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01340