Print…
Boron trifluoride diethyl ether complex para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01647.0250 8.01647.1000 8.01647.9025 8.01647.9060
8.01647.0250EA 43.6 EUR
8.01647.0250 8.01647.1000 8.01647.9025 8.01647.9060
Boron trifluoride diethyl ether complex para síntese, Sigma-Aldrich®
Boron trifluoride diethyl ether complex
Fórmula: C₄H₁₀BF₃O
Peso Molecular: 141.93 g/mol
Ponto de ebulição: 126
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 59
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013194
Número CAS: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8 (3) I
Merck Index: 13,01340
Encomendar
Density 1.013 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material