Boron trifluoride diethyl ether complex (≥46,5% BF₃)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Embalado sob argônio em frascos ChemSeal™ re-seláveis
CAS No.: 109-63-7
Molecular Formula: C4H10BF3O
Formula Weight: 141.93
Flash Point: 47°(116°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.130
Refractive Index: 1.3440
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Acrid
Melting Point: -60°
Boiling Point: 125-126°
Beilstein Reference: 3909607
Merck Reference: 14,1350
UN No.: 2604
MDL No.: MFCD00013194
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Fórmula:
C₄H₁₀BF₃O Ponto de ebulição: 125…126 °C Ponto de Fusão: –60 °C Densidade: 1,130 Ponto de Inflamação: 47 °C (116 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013194 Número CAS: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 UN: 2604 ADR: 8,I Merck Index: 14,1350 |