Print…
Compostos de amónio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
12060-100G 12060-500G 12060-1KG 12060-5G
SIAL12060-100GEA 38.2 EUR
SIAL12060-100G SIAL12060-500G SIAL12060-1KG SIAL12060-5G
Compostos de amónio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos, Sigma-Aldrich®
Compostos de amónio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos
Fórmula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Ponto de Fusão: 29…34 °C
Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00145757
Número CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 2923
ADR: 8,III