Print…
Compostos de amônio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21944.0100 8.21944.0500
8.21944.0100EA 36.8 EUR
8.21944.0100 8.21944.0500
Compostos de amônio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos para síntese, Sigma-Aldrich®
Compostos de amónio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos
Fórmula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Ponto de Fusão: 29…34 °C
Densidade: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145757
Número CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 1759
ADR: 8 II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 37 - 41 °C
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 115 °C
pH 6 - 8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Benzyldimethylalkylammonium chloride
Hill Formula [RN(CH3)2CH2C6H5]Cl