Print…
Compostos de amônio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
41339.14 41339.22 41339.36
41339.14EA 39.8 EUR
41339.14 41339.22 41339.36
Compostos de amônio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos
Compostos de amónio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos
CAS No.: 63449-41-2 Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)2RCl Physical Form: Semi-solid/solid, R=C8H17 to C18H37 Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,1059 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00145757
Cationic surface active agent
Fórmula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Ponto de Fusão: 29…34 °C
Densidade: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145757
Número CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 2923
ADR: 8 III