Print…
Compostos de amônio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos alkyl distribution from C8H17 to C16H33
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
215410010 215411000 215410051
ACRO215410010EA 159 EUR
ACRO215410010 ACRO215411000 ACRO215410051
Compostos de amônio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos alkyl distribution from C8H17 to C16H33
Compostos de amónio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos
Fórmula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Ponto de Fusão: 40 °C
Densidade: 0.98 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145757
Número CAS: 8001-54-5
EINECS: 264-151-6
UN: 1759
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to white to yellow Solid or thick gel (May contain yellowish-white fragments)
Infrared spectrum Conforms
Assay 95.0 to 104.0 % (on anhydrous basis)
Water ≤10.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Total amines ≤3.6 %