Print…
Medidor multiparamétrico, portátil, Professional Plus Quatro
Fornecedor: YSI ENVIRONMENTAL
605101 605203 605202 605102 605790-1 605790-4 605790-10 605790-20 605790-30 605104 605105 605106
665-0211EA 347 EUR
665-0211 665-0210 665-0209 665-0208 665-0203 665-0207 665-0204 665-0205 665-0206 665-0212 665-0213 665-0214
Medidor multiparamétrico, portátil, Professional Plus Quatro
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
O Professional Plus é um dos medidores multiparamétricos portáteis mais versátil do mercado. É possível medir uma combinação de até 11 parâmetros num único conectores fêmea, incluindo pH, ORP, amónia, nitratos, cloreto, OD, condutividade, salinidade, sólidos totais dissolvidos (TDS), pressão barométrica e temperatura, pelo que só um cabo é necessário.
  • De borracha, caixa IP 67 sobre-moldada (mesmo sem a tampa da bateria)
  • Sensores de cabo robustos com especificação militar, conectores impermeáveis
  • Ligação USB e software Data Manager com funções BPL