Print…
VWR® shiroGEL, Sistemas horizontais de electroforese em gel
Fornecedor: VWR Collection
700-0250EA 517 EUR
700-0250 700-0253 700-0255
VWR® shiroGEL, Sistemas horizontais de electroforese em gel
Sistemas para electroforese Sistemas Horizontais de Electroforese em Gel
Projetados para facilidade de uso e operação segura, os sistemas e acessórios de eletroforese horizontal shiroGEL são construídos para suportar os rigores do uso diário. Para um desempenho à prova de vazamentos, as caixas de gel e as bandejas de gel são moldadas em acrílico espesso. As bandejas de gel transparente UV auxiliam na visualização das amostras. Os cassetes protegem os eletrodos e permitem uma fácil substituição. A fundição do gel é simples com as portas de fundição de borracha duráveis. As ranhuras nas laterais das bandejas permitem uma fácil colocação do pente. O design de duas peças dos pentes permite o ajuste vertical, dando ao usuário controle sobre a profundidade do poço. Os pentes fornecidos com os sistemas têm 1,5 mm de espessura. Vários pentes, incluindo aqueles compatíveis com pipetas multicanal e diferentes espessuras, também estão disponíveis. A tampa da caixa de gel 'EasyLift' é facilmente removida usando as abas laterais e almofadas de pressão. A tampa é abaulada, para evitar que a condensação goteje no gel, e é circundada por um anel de gotejamento, para ajudar a recuperar o condensado e manter a concentração do tampão.
  • Construção durável, moldada
  • Placas de borracha para um vazamento suave do gel
  • Tampa de segurança 'EasyLift' com sistema de recolha do tampão para manter a sua concentração
*compatível com pipetas multicanal
Fornecimento: O sistema completo, incluindo a tina de gel permeável às radiações UV, é fornecido com cuba, tampa, eléctrodos e pentes de 1,5 mm.