Print…
Dimetil Sulfóxido-D6 99,95 isotopic, MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
MQ100
1.03562.0025 1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
1.03562.0025EA 360 EUR
1.03562.0025 1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
Dimetil Sulfóxido-D6 99,95 isotopic, MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Dimetil Sulfóxido-D6
Fórmula: D₃CS(O)CD₃
Peso Molecular: 84.09 g/mol
Ponto de ebulição: 189
Ponto de Fusão: 20.2
Densidade: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002090
Número CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Encomendar
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Water (K. Fischer, HO + DO) ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, HO) ≤ 0.010 %