Print…
Dimetil Sulfóxido-D6 ≥99.8% (Isotópico), MagniSolv™ para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.03424.0009 1.03424.0010 1.03424.0100 1.03424.0025 1.03424.0005 1.03424.0011 1.03424.0050
1.03424.0009EA 60.1 EUR
1.03424.0009 1.03424.0010 1.03424.0100 1.03424.0025 1.03424.0005 1.03424.0011 1.03424.0050
Dimetil Sulfóxido-D6 ≥99.8% (Isotópico), MagniSolv™ para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
Dimetil Sulfóxido-D6
Fórmula: D₃CS(O)CD₃
Ponto de ebulição: 189 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 20,2 °C
Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002090
Número CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Encomendar
Deuteration degree ≥ 99.80 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) ≤ 0.030 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.020 %