Print…
Dimetil Sulfóxido-D6 (99.5% D) para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
321290100 321290500 321290011
ACRO321290100EA 47.8 EUR
ACRO321290100 ACRO321290500 ACRO321290011
Dimetil Sulfóxido-D6 (99.5% D) para espectroscopia de RMN
Dimetil Sulfóxido-D6
Fórmula: D₃CS(O)CD₃
Ponto de ebulição: 190 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 20,2 °C
Densidade: 1,19 g/cm³
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002090
Número CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %