Print…
Dimetil Sulfóxido-D6 99.9 atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
166290100 166290500 166291000
ACRO166290100EA 88.4 EUR
ACRO166290100 ACRO166290500 ACRO166291000
Dimetil Sulfóxido-D6 99.9 atom % D para espectroscopia de RMN
Dimetil Sulfóxido-D6
Fórmula: D₃CS(O)CD₃
Ponto de ebulição: 189 °C (5 mmHg)
Densidade: 1,19 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002090
Número CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (K.F.)
D-Enrichment ≥99.85 %
HPLC ≥96.0 %