Print…
Óxido de deutério (99.9% D), MagniSolv™ para espectroscopia de RMN , pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Água deuterada
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.13366.0100 1.13366.0025 1.13366.0500
1.13366.0100EA 377 EUR
1.13366.0100 1.13366.0025 1.13366.0500
Óxido de deutério (99.9% D), MagniSolv™ para espectroscopia de RMN , pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Óxido de Deutério
MagniSolv™ deuterated solvents provide:
• Reliable results in the NMR-spectra by excellent chemical purity and highest isotopic enrichment.
• Reliable deuteration degrees.
• Low residual water content.
• Determination of water content in two ways.
Fórmula: D₂O
Peso Molecular: 20 g/mol
Ponto de ebulição: 101.3
Ponto de Fusão: 3.8
Densidade: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044636
Número CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Encomendar
Deuteration degree ≥ 99.90 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test