Print…
Óxido de deutério 100.0 atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
166310100 166310500 166311000
ACRO166310100EA 69.4 EUR
ACRO166310100 ACRO166310500 ACRO166311000
Óxido de deutério 100.0 atom % D para espectroscopia de RMN
Óxido de Deutério
Fórmula: D₂O
Ponto de ebulição: 101,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3,8 °C
Densidade: 1,105 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044636
Número CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.95 %
Melting point 150 to 156 °C
HPLC ≥96.0 %