Print…
Óxido de deutério 99.8 atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Água deuterada
166300100 166301000 166300010
ACRO166300100EA 34.6 EUR
ACRO166300100 ACRO166301000 ACRO166300010
Óxido de deutério 99.8 atom % D para espectroscopia de RMN
Óxido de Deutério
Fórmula: D₂O
Peso Molecular: 20 g/mol
Ponto de ebulição: 101.3
Ponto de Fusão: 3.8
Densidade: 1.105 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044636
Número CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Melting point 69 to 77 °C
GC ≥96.0 %