Print…
Anthracene-[D₁₀], Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
176591-1G 176591-5G
SIAL176591-1GEA 256 EUR
SIAL176591-1G SIAL176591-5G
Anthracene-[D₁₀], Sigma-Aldrich®
Anthracene-[D₁₀]
Fórmula: C₁₄D₁₀
Ponto de ebulição: 340 °C (1013 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 1719-06-8
EINECS: 217-004-5