Print…
n-Decane-[D₂₂], Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Decane-D22, n-Decane-[²H₂₂]
MQ200
452416-1G 452416-5G
SIAL452416-1GEA 347 EUR
SIAL452416-1G SIAL452416-5G
n-Decane-[D₂₂], Sigma-Aldrich®
n-Decane-[D₂₂]
Fórmula: D₃C(CD₂)₈CD₃
Peso Molecular: 164.11 g/mol
Número CAS: 16416-29-8
UN: 2247
ADR: 3 III