Print…
Ácido trifluoroacético-D (99% D) para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
166400050 166400100 166400250 166401000
ACRO166400050EA 31.5 EUR
ACRO166400050 ACRO166400100 ACRO166400250 ACRO166401000
Ácido trifluoroacético-D (99% D) para espectroscopia de RMN
Ácido trifluoroacético-D
Fórmula: F₃CCOOD
Ponto de ebulição: 75 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1,5 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044563
Número CAS: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
UN: 2699
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %
GC ≥96.0 %