Print…
N,N-Dimetilformamida-D7 (99.5% D) para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.11656.0009 1.11656.0001
1.11656.0009EA 843 EUR
1.11656.0009 1.11656.0001
N,N-Dimetilformamida-D7 (99.5% D) para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetilformamida-D7
Fórmula: DCOON(CD₃)₂
Ponto de ebulição: 152 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003286
Número CAS: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
UN: 2265
ADR: 3,