Print…
Bromoforme-D1, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Bromoform-[²H₁], Tribromomethane-D1
MQ200
329320-10G 329320-25G
SIAL329320-10GEA 202 EUR
SIAL329320-10G SIAL329320-25G
Bromoforme-D1, Sigma-Aldrich®
Bromoforme-D1
Fórmula: Br₃CD
Peso Molecular: 253.72 g/mol
Número CAS: 2909-52-6
EINECS: 220-823-0
UN: 2515
ADR: 6.1 III