Print…
Piridina-D5 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
351490050 351490100 351490250
ACRO351490050EA 117 EUR
ACRO351490050 ACRO351490100 ACRO351490250
Piridina-D5 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia de RMN
Piridina-D5
Fórmula: C₅D₅N
Ponto de ebulição: 114,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044639
Número CAS: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
TMS 0.03 %