Print…
Dimetil Sulfóxido-D6 99.9 atom % D + 1% TMS NMR
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
181150100 181150250 181150500
ACRO181150100EA 64.7 EUR
ACRO181150100 ACRO181150250 ACRO181150500
Dimetil Sulfóxido-D6 99.9 atom % D + 1% TMS NMR
Dimetil Sulfóxido-D6
Fórmula: D₃CS(O)CD₃
Peso Molecular: 84.09 g/mol
Ponto de ebulição: 189
Ponto de Fusão: 20.2
Densidade: 1.19 g/cm³
Ponto de Inflamação: 88 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002090
Número CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
HPLC ≥96.0 %