Print…
Dimetil Sulfóxido-D6 (99.95% D) with TMS (0.03 vol.%) para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.03592.0005 1.03592.0025
1.03592.0005EA 123 EUR
1.03592.0005 1.03592.0025
Dimetil Sulfóxido-D6 (99.95% D) with TMS (0.03 vol.%) para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
Dimetil Sulfóxido-D6
Fórmula: D₃CS(O)CD₃
Ponto de ebulição: 189 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 20,2 °C
Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002090
Número CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Encomendar
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Water - K. Fischer, H₂O + D₂O ≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water - NMR, H₂O ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) ≤ 0.03 %