Print…
Dimetil Sulfóxido-D6 (99.8% D) + 0.03% v/v TMS, MagniSolv™ para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.03591.0100 1.03591.0050
1.03591.0100EA 465 EUR
1.03591.0100 1.03591.0050
Dimetil Sulfóxido-D6 (99.8% D) + 0.03% v/v TMS, MagniSolv™ para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
Dimetil Sulfóxido-D6
Fórmula: D₃CS(O)CD₃
Ponto de ebulição: 189 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 20,2 °C
Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002090
Número CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Encomendar
Deuteration degree ≥ 99.8 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) ≤ 0.030 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.020 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) 0.03%