Print…
Tolueno-D8 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
351500050 351500250
ACRO351500050EA 62.9 EUR
ACRO351500050 ACRO351500250
Tolueno-D8 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia de RMN
Tolueno-D8
Fórmula: C₆D₅CD₃
Ponto de ebulição: 110 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –84 °C
Densidade: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044638
Número CAS: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN: 1294
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.4 %