Print…
Acetonitrila-D3 99 atom % D + 1% TMS para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo-D3
214530100 214530250 214530500
ACRO214530100EA 64.2 EUR
ACRO214530100 ACRO214530250 ACRO214530500
Acetonitrila-D3 99 atom % D + 1% TMS para espectroscopia de RMN
Acetonitrilo-D3
Fórmula: D₃CCN
Ponto de ebulição: 80,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001881
Número CAS: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %